(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
N0481-5G N0481-1G
TCIAN0481-5GEA 77 EUR
TCIAN0481-5G TCIAN0481-1G
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99.0% (por GC)
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064179
Núm. CAS: 10420-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&vid=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%