2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzotiazol-2-ilfenol
A19346.06
A19346.14
A19346.06EA
45.5
EUR
A19346.06
A19346.14
2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol ≥98%
2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 3411-95-8
Molecular Formula: C13H9NOS
Formula Weight: 227.29
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 173026
Formula:
C₁₃H₉NOS MW: 227,29 g/mol Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022869 Núm. CAS: 3411-95-8 EINECS: 222-299-9 |