β-Ionona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Beta-ionona, (E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
A13400.22
A13400.36
A13400.22EA
53.7
EUR
A13400.22
A13400.36
β-Ionona 96%
β-Ionona
Purity: 96%
CAS No.: 79-77-6
Molecular Formula: C13H20O
Formula Weight: 192.30
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: -49°
Boiling Point: 126-128°/12mm
Beilstein Reference: 1909544
Merck Reference: 14,5056
MDL No.: MFCD00001549
Formula:
C₁₃H₂₀O MW: 192,30 g/mol Pto. Ebullición: 126…128 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 0,943 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001549 Núm. CAS: 79-77-6 EINECS: 201-224-3 Índice Merck: 14,5056 |