β-Ionona (sintético) 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Beta-ionona, (E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
297130050 297131000 297135000
ACRO297130050EA 24.6 EUR
ACRO297130050 ACRO297131000 ACRO297135000
β-Ionona (sintético) 96%
β-Ionona
Formula: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001549
Núm. CAS: 14901-07-6
EINECS: 201-224-3
UN: 3082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.941 to 0.947