2-Fenil-1-metilindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Fenil-1-metil-1H-indol, 2-Fenil-N-metilindol
B22105.09 B22105.18 B22105.30
B22105.09EA 31.9 EUR
B22105.09 B22105.18 B22105.30
2-Fenil-1-metilindol ≥99%
2-Fenil-1-metilindol
Purity: 99% CAS No.: 3558-24-5 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 148770
Formula: C₁₅H₁₃N
MW: 207.27 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022892
Núm. CAS: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1