2,3-Dihidrofurano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
190441000 190445000
ACRO190441000EA 94.6 EUR
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihidrofurano 98+%
2,3-Dihidrofurano
Formula: C₄H₆O
Densidad: 0,927 g/cm³
Pto. de inflamación: –24 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003205
Núm. CAS: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)