MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
10009591-1 10009591-5
CAYM10009591-1EA 62.7 EUR
CAYM10009591-1 CAYM10009591-5
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011964
Núm. CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5