MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 63.7 EUR
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011964
Núm. CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5