MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11714.0001
1.11714.0010
1.11714.0001EA
248
EUR
1.11714.0001
1.11714.0010
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), Sigma-Aldrich®
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Formula:
C₁₈H₁₆N₅BrS MW: 414.33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011964 Núm. CAS: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |