MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11939.03 L11939.06
L11939.03EA 56.1 EUR
L11939.03 L11939.06
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol) ≥98%
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Purity: 98% CAS No.: 298-93-1 Molecular Formula: C18H16BrN5S Formula Weight: 414.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 3825277 MDL No.: MFCD00011964
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011964
Núm. CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5