MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
475989-1 475989-10
475989-1EA 110 EUR
475989-1 475989-10
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), Sigma-Aldrich®
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011964
Núm. CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5