2-Amino-4-feniltiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Feniltiazol-2-ilamina
A18488.03
A18488.06
A18488.03EA
40
EUR
A18488.03
A18488.06
2-Amino-4-feniltiazol 98%
2-Amino-4-feniltiazol
Purity: 98%
CAS No.: 2010-06-2
Molecular Formula: C9H8N2S
Formula Weight: 176.24
Odour: Odourless
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 128609
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00039680
Formula:
C₉H₈N₂S MW: 176.24 g/mol Pto. de fusión: 148…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039680 Núm. CAS: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |