Fenol, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
0188.0500EA 113.44 EUR
0188.0500 0188.1000
Fenol, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %