Ácido 2-(benciloxi)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09
A12425.18
A12425.30
A12425.09EA
66.8
EUR
A12425.09
A12425.18
A12425.30
Ácido 2-(benciloxi)benzoico ≥98%
Ácido 2-(benciloxi)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 14389-86-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 76-78°
MDL No.: MFCD00051940
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051940 Núm. CAS: 14389-86-7 |