Ácido 3-(benciloxi)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 37.1 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
Ácido 3-(benciloxi)benzoico ≥98%
Ácido 3-(benciloxi)benzoico
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00527901
Núm. CAS: 69026-14-8