Ácido 4-(benciloxi)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15715.14
A15715.03
A15715.06
A15715.14EA
271
EUR
A15715.14
A15715.03
A15715.06
Ácido 4-(benciloxi)benzoico ≥98%
Ácido 4-(benciloxi)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 1486-51-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 2111640
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Pto. de fusión: 187…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016527 Núm. CAS: 1486-51-7 EINECS: 216-066-0 |