Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21946.09
B21946.88
B21946.09EA
236
EUR
B21946.09
B21946.88
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico ≥99%
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 58574-03-1
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 292-295°
MDL No.: MFCD00059078
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ MW: 214,22 g/mol Pto. de fusión: 292…295 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059078 Núm. CAS: 58574-03-1 |