Fenol ≥99% contains no preservatives, white fused crystals, Bioreactivo ultra puro for extraction of nucleic acids, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
Acondicionado en nitrógeno
4056-00EA 0 EUR
4056-00 4056-01
Fenol ≥99% contains no preservatives, white fused crystals, Bioreactivo ultra puro for extraction of nucleic acids, J.T.Baker®
Fenol
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
Assay (C₆H₅OH) ≥ 99 %
Melting Point 39 - 41 °C
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
pH (saturated) 4.5 - 6.0
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.4 %
Packaged under Nitrogen.