1,4-Dioxano-2,6-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diglycolicanhydride
114670250 114671000
ACRO114670250EA 106 EUR
ACRO114670250 ACRO114671000
1,4-Dioxano-2,6-diona 97%
1,4-Dioxano-2,6-diona
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. de fusión: 90…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006677
Núm. CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %