1,4-Dioxano-2,6-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diglycolicanhydride
B24498.09
B24498.18
B24498.09EA
54.5
EUR
B24498.09
B24498.18
1,4-Dioxano-2,6-diona ≥97%
1,4-Dioxano-2,6-diona
Purity: 97%
CAS No.: 4480-83-5
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 240-241°
MDL No.: MFCD00006677
Formula:
C₄H₄O₄ MW: 116.07 g/mol Pto. Ebullición: 240…241 °C Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006677 Núm. CAS: 4480-83-5 EINECS: 224-761-5 |