Difenil sulfóxido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
130970250 130971000
ACRO130970250EA 65.9 EUR
ACRO130970250 ACRO130971000
Difenil sulfóxido 97%
Difenil sulfóxido
Formula: C₁₂H₁₀OS
Pto. Ebullición: 206…208 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002085
Núm. CAS: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %