Difenil sulfóxido ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22135.14
B22135.22
B22135.36
B22135.14EA
61.7
EUR
B22135.14
B22135.22
B22135.36
Difenil sulfóxido ≥98%
Difenil sulfóxido
Purity: 98+%
CAS No.: 945-51-7
Molecular Formula: C12H10OS
Formula Weight: 202.28
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 206-208°/13mm
MDL No.: MFCD00002085
Formula:
C₁₂H₁₀OS Pto. Ebullición: 206…208 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002085 Núm. CAS: 945-51-7 EINECS: 213-415-9 |