Naftaleno-1-tiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24876.03 B24876.06 B24876.14
B24876.03EA 39.9 EUR
B24876.03 B24876.06 B24876.14
Naftaleno-1-tiol ≥99%
Naftaleno-1-tiol
Purity: 99% CAS No.: 529-36-2 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 MDL No.: MFCD00039599
Formula: C₁₀H₈S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039599
Núm. CAS: 529-36-2
EINECS: 208-462-7