Naftaleno-2-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thionaphthol
A12125.09
A12125.18
A12125.09EA
80.6
EUR
A12125.09
A12125.18
Naftaleno-2-tiol ≥98%
Naftaleno-2-tiol
Purity: 98+%
CAS No.: 91-60-1
Molecular Formula: C10H8S
Formula Weight: 160.24
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 286°
Merck Reference: 14,6379
MDL No.: MFCD00004086
Formula:
C₁₀H₈S Pto. Ebullición: 286 °C Pto. de fusión: 79…83 °C Densidad: 1,55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004086 Núm. CAS: 91-60-1 EINECS: 202-082-5 Índice Merck: 14,6379 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...