Naftaleno-2-tiol 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
334520050 334520250
ACRO334520050EA 51.6 EUR
ACRO334520050 ACRO334520250
Naftaleno-2-tiol 98+%
Naftaleno-2-tiol
Formula: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Pto. Ebullición: 286 °C
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004086
Núm. CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %