3-Iodobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L17447.03
L17447.06
L17447.03EA
99.9
EUR
L17447.03
L17447.06
3-Iodobenzaldehído ≥98%
3-Iodobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 696-41-3
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-125°/13mm
Beilstein Reference: 1854653
MDL No.: MFCD00039573
Formula:
C₇H₅IO MW: 232,02 g/mol Pto. Ebullición: 124…125 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 55…57 °C |
Número MDL:
MFCD00039573 Núm. CAS: 696-41-3 |