Ácido 4-benciloxi-3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L14536.06
L14536.03
L14536.06EA
241
EUR
L14536.06
L14536.03
Ácido 4-benciloxi-3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 4-benciloxi-3,5-dimetilbenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 97888-80-7
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 5045861
Formula:
C₁₆H₁₆O₃ MW: 256,3 g/mol Pto. de fusión: 157…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272572 Núm. CAS: 97888-80-7 |