1-Butildihidroxiborano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13725.03
A13725.06
A13725.14
A13725.03EA
31.3
EUR
A13725.03
A13725.06
A13725.14
1-Butildihidroxiborano ≥98%
1-Butildihidroxiborano
Purity: 98%
CAS No.: 4426-47-5
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1733489
MDL No.: MFCD00002106
Formula:
C₄H₁₁BO₂ Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002106 Núm. CAS: 4426-47-5 EINECS: 224-607-7 |