1-Butildihidroxiborano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
172380010 172380050 172380250
ACRO172380010EA 31.3 EUR
ACRO172380010 ACRO172380050 ACRO172380250
1-Butildihidroxiborano 98%
1-Butildihidroxiborano
Formula: C₄H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002106
Núm. CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %