Ácido 1-decilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19957.03
L19957.06
L19957.14
L19957.03EA
38.6
EUR
L19957.03
L19957.06
L19957.14
Ácido 1-decilborónico ≥98%
Ácido 1-decilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Formula:
C₁₀H₂₃BO₂ Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074638 Núm. CAS: 24464-63-9 |