Ácido 1-propilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19965.03
L19965.06
L19965.14
L19965.03EA
63.7
EUR
L19965.03
L19965.06
L19965.14
Ácido 1-propilborónico ≥98%
Ácido 1-propilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 17745-45-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2B(OH)2
Formula Weight: 87.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1731884
MDL No.: MFCD01074564
Formula:
C₃H₉BO₂ Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01074564 Núm. CAS: 17745-45-8 |