Isotiocianatoacetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 21055-37-8
Molecular Formula: C4H5NO2S
Formula Weight: 131.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5200
Odour: Irritating
Boiling Point: 137-138°/35mm
Beilstein Reference: 2074764
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041119
Formula:
C₄H₅NO₂S Pto. Ebullición: 137…138 °C (35 mmHg) Densidad: 1,210 |
Número MDL:
MFCD00041119 Núm. CAS: 21055-37-8 ADR: 8,III |