Isotiocianatoformiato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
L00911.06
L00911.14
L00911.06EA
82.4
EUR
L00911.06
L00911.14
Isotiocianatoformiato de etilo ≥97%
Isotiocianatoformiato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 16182-04-0
Molecular Formula: C4H5NO2S
Formula Weight: 131.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Pungent
Boiling Point: 44-46°/10mm
Beilstein Reference: 606091
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004814
Formula:
C₄H₅NO₂S Pto. Ebullición: 44…46 °C (10 mmHg) Densidad: 1,110 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) |
Número MDL:
MFCD00004814 Núm. CAS: 16182-04-0 EINECS: 240-318-9 UN: 2929 ADR: 6.1,II |