3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368210100 368210500
ACRO368210100EA 313 EUR
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
3-Bromo-3-buten-1-ol
Formula: C₄H₇BrO
Pto. Ebullición: 175 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,522 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154041
Núm. CAS: 76334-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %