3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09649.06
L09649.03
L09649.14
L09649.06EA
91.5
EUR
L09649.06
L09649.03
L09649.14
3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol ≥98%
3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 5272-36-6
Molecular Formula: C6H12OSi
Formula Weight: 128.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1902505
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002913
Formula:
C₆H₁₂OSi Pto. Ebullición: 170…172 °C Densidad: 0,865 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) |
Número MDL:
MFCD00002913 Núm. CAS: 5272-36-6 EINECS: 226-094-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |