Ácido 2-cianofenilborónico, pinacol éster ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H27469.14
H27469.06
H27469.14EA
415
EUR
H27469.14
H27469.06
Ácido 2-cianofenilborónico, pinacol éster ≥98%
Ácido 2-cianofenilborónico, pinacol éster
Purity: 98%
CAS No.: 214360-48-2
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD04038747
Formula:
C₁₃H₁₆BNO₂ MW: 229,09 g/mol Pto. de fusión: 88…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038747 Núm. CAS: 214360-48-2 |