Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
L19951.03
L19951.06
L19951.03EA
55.4
EUR
L19951.03
L19951.06
Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179448 Núm. CAS: 191171-55-8 |