Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367560010 367560050
ACRO367560010EA 96 EUR
ACRO367560010 ACRO367560050
Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Pto. de fusión: 64…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179448
Núm. CAS: 191171-55-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %