Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06
H28448.03
H28448.06EA
267
EUR
H28448.06
H28448.03
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 210907-84-9
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 87-93°
MDL No.: MFCD03453668
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Pto. de fusión: 87…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453668 Núm. CAS: 210907-84-9 |