Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 82 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453668
Núm. CAS: 210907-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %