Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H51666.03
H51666.06
H51666.03EA
83.3
EUR
H51666.03
H51666.06
Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster
Purity: 98%
CAS No.: 214360-73-3
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
MDL No.: MFCD02093721
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093721 Núm. CAS: 214360-73-3 |