Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010
366380050
ACRO366380010EA
92.1
EUR
ACRO366380010
ACRO366380050
Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Pto. de fusión: 165…170 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093721 Núm. CAS: 214360-73-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 170 °C |
GC | ≥96.0 % |