Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10333.09
A10333.18
A10333.09EA
45.1
EUR
A10333.09
A10333.18
Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico ≥98%
Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 1634-82-8
Molecular Formula: C13H10N2O3
Formula Weight: 242.23
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1842696
Formula:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Pto. de fusión: 205…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002428 Núm. CAS: 1634-82-8 EINECS: 216-655-2 |