Ácido 4-amino-2,5-difluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Amino-2,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,5-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
H52356.MD
H52356.03
H52356.MDEA
210
EUR
H52356.MD
H52356.03
Ácido 4-amino-2,5-difluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 4-amino-2,5-difluorofenilborónico, pinacol éster
4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
Purity: 96%
Molecular Formula: C12H16BF2NO2
Formula Weight: 255.07
MDL No.: MFCD09743045