Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
H52349.MD
H52349.03
H52349.MDEA
33
EUR
H52349.MD
H52349.03
Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 4-amino-3-fluorofenilborónico, pinacol éster
Purity: 96%
CAS No.: 819058-34-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
MDL No.: MFCD09033884
Formula:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09033884 Núm. CAS: 819058-34-9 |