Ácido 3-yodofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H28115.06 H28115.03
H28115.06EA 143 EUR
H28115.06 H28115.03
Ácido 3-yodofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 3-yodofenilborónico, pinacol éster
Purity: 97% CAS No.: 408492-28-4 Molecular Formula: C12H16BIO2 Formula Weight: 329.97 Melting Point: 70-72° MDL No.: MFCD09953498
Formula: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329,97 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953498
Núm. CAS: 408492-28-4