Cloruro de p-anisidinio 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxianilina clorhidrato, p-Anísidina clorhidrato, 4-Anísidina clorhidrato
401300250 401301000 401300050
ACRO401300250EA 53.5 EUR
ACRO401300250 ACRO401301000 ACRO401300050
Cloruro de p-anisidinio 99%
Cloruro de p-anisidinio
Formula: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,62 g/mol
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036388
Núm. CAS: 20265-97-8
EINECS: 243-657-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %