(±)-2-Fenilbut-3-in-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-3-Fenilbut-1-in-3-ol
B25515.06
B25515.14
B25515.22
B25515.06EA
57.7
EUR
B25515.06
B25515.14
B25515.22
(±)-2-Fenilbut-3-in-2-ol ≥98%
(±)-2-Fenilbut-3-in-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Formula:
C₁₀H₁₀O MW: 146.19 g/mol Pto. Ebullición: 92…93 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 49…53 °C Densidad: 1.031 Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004454 Núm. CAS: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |