(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-3-Fenilprop-1-in-2-ol
L09549.03
L09549.06
L09549.03EA
34.3
EUR
L09549.03
L09549.06
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol 98%
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4187-87-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 742365
MDL No.: MFCD00021860
Formula:
C₉H₈O MW: 132.16 g/mol Pto. Ebullición: 231…233 °C Pto. de fusión: 26…30 °C Densidad: 1.087 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021860 Núm. CAS: 4187-87-5 EINECS: 224-064-6 |