N-(Ciclohex-1-en-1-il)morfolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 670-80-4
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5146
Boiling Point: 118-120°/10mm
Beilstein Reference: 118696
MDL No.: MFCD00006163
Formula:
C₁₀H₁₇NO Pto. Ebullición: 118…120 °C (10 mmHg) Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) |
Número MDL:
MFCD00006163 Núm. CAS: 670-80-4 EINECS: 211-579-6 |